Learn More
Macherey-Nagel™ Hydrodex γ-TBDAc GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 12402770 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 m
50 m
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12402770
Marke: Macherey-Nagel™ 723387.25
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Hydrodex γ-TBDAc
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC-Enantiomertrennung
Temperaturbereich 220°bis 240 °C
Länge (metrisch) 25 m
Verpackungsmaterial Hydrodex γ-TBDAc
Menge Je 1