Learn More
Hydroflumethiazid, TRC
Artikelnummer. 30137370
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137370 250 mg 250 Milligramm
30004871 100 mg 100 Milligramm
30008183 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137370 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH714630250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135-09-1
Summenformel C8 H8 F3 N3 O4 S2
Molekulargewicht (g/mol) 331.29
Synonym 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 3,4-dihydro-6-(trifluoromethyl)-, 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-6-trifluoromethyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-6-trifluoromethyl-2H-1,2,4-benzothiazide-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-6-trifluoromethyl-7-sulfamoylbenzo-1,2,4-thiadiazine 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-7-sulfamoyl-6-trifluoromethyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-7-sulfamyl-6-trifluoromethyl-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-7-sulfamyl-6-trifluoromethyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Trifluoromethyl-3,4-dihydro-7-sulfamoyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Trifluoromethyl-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide, 7-Sulfamyl-6-trifluoromethyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Bristab, Bristurin, Di-Ademil, Dihydroflumethiazide, Diucardin, Diumide K, Diuredemina, Diurometon, Elodrine, Finuret, Flutizide, Glomerulin, Hidroalogen, Hidroflumetiazid, Hydol, Hydrenox, Hydroflumethiazide, Leodrine, Metflorylthiazidine, Methforylthiazidine, NSC 44627, NaClex, NaClex (Glaxo), Olmagran, Rodiuran, Rontyl, Saluron, Salutensin, Sisuril, Spandiuril, Trifluoromethylhydrothiazide, Vergonil
IUPAC-Name 1,1-Dioxo-6-(Trifluormethyl)-3,4-Dihydro-2H-1λ^{6},2,4-Benzothiadiazin-7-Sulfonamid
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(NCNS2(=O)=O)cc1C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroflumethiazide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H8F3N3O4S2/c9-8(10,11)4-1-5-7(2-6(4)19(12,15)16)20(17,18)14-3-13-5/h1-2,13-14H,3H2,(H2,12,15,16)
Formelmasse 330.9908
Reinheit (%) >95%