Learn More
Flusssäure, Puriss. P.A., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥40 %, Solstice
Product Code. 15622980 Shop All Honeywell Fluka Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 l
2.5 l
5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
missing translation for 'unitSize':
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
5 Liter
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge missing translation for 'unitSize'
15622980 4 x 2.5 l 4 Stück
15602980 1 l 1 Liter
15612980 2.5 l 2.50 Liter
15632980 5 l 5 Liter
15642980 6 x 1 l 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 missing translation for 'options'
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 15622980 missing translation for 'mfr' Honeywell-Fluka missing translation for 'supplierNo' 301034X2.5L
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥40 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7664-39-3
Summenformel FH
Molekulargewicht (g/mol) 20.01
MDL-Nummer MFCD00011346
InChI-Schlüssel KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Flusssäure, Fluorwasserstoff, Fluorhydridsäure, Hydrofluorid, Rubigin, Fluorwasserstoffstoff, Fluorowodor-Politur, Caswell Nr. 484, fluorowodor polish, caswell no. 484
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Specifications
Chemischer Name oder Material Flusssäure
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Dichte 1,15 g/ml bei 25 °C
Glührückstand ≤0,0005% (als SO4)
Dampfdruck 25 mmHg (20 °C)
Menge 4 x 2.5 l
UN-Nummer UN1790
SMILES  F
IUPAC-Name Fluorwasserstoff
Formelmasse 20.01
Reinheit (%) ≥40%
Güte ACS/puriss. P. A
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrofluoric acid
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Hazard Statement
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H300+H310+H330-Lebensgefahr bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen fluoride