Learn More
Flusssäure, Puriss. P.A., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥40 %, Solstice
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Flusssäure |
| Namenshinweis | Puriss. P.A., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥40% |
| Siedepunkt | 110 °C |
| CAS Min. % | ≥50.0000%, ≥30.0000% |
| CAS Max. % | <70.0000%, <50.0000% |
| Dichte | 1,15 g/ml bei 25 °C (lit.) |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Menge | 6 x 1 l |
| Strukturformel | HF |
| UN-Nummer | UN1790 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrofluoric acid
- Gefahr
- Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H300+H310+H330-Lebensgefahr bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen fluoride