Learn More
Flusssäure, technische Qualität, Solstice
Artikelnummer. 15610540
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
5 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15610540 6 x 1 l 6 Stück
15690530 1 l 1 Liter
15600540 5 l 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15610540 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 010666X1L
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Technisch, 40 bis 45 %
  • Chemikalien, die nicht über einen festen Standardsatz für Qualitäts- und Verunreinigungsgrade verfügen oder für Produkte, bei denen die Reinheit < 90 % beträgt
  • Farb- und physische Variationen sind möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7664-39-3
Summenformel FH
Molekulargewicht (g/mol) 20.01
MDL-Nummer MFCD00011346
InChI-Schlüssel KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Flusssäure, Fluorwasserstoff, Fluorhydridsäure, Hydrofluorid, Rubigin, Fluorwasserstoffstoff, Fluorowodor-Politur, Caswell Nr. 484, fluorowodor polish, caswell no. 484
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Flusssäure
Dichte 1,15 g/ml bei 25 °C
Dampfdruck 25 mmHg (20 °C)
Menge 6 x 1 l
UN-Nummer UN1790
SMILES F
IUPAC-Name Fluorwasserstoff
Formelmasse 20.01
Reinheit (%) 40 bis 45 %
Güte Technisch
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrofluoric acid
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Consejos de prudencia
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen fluoride
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.