Learn More
Chlorwasserstoff, 5 bis 6 M Lösg. in 2-Propanol, Pure, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Hydrogen chloride, 5 to 6M soln. in 2-propanol may be used in measuring their conductance at 250. It is used in the manufacturing of pharmaceuticals to get a hydrochloride salt. For example, ranitidine base is converted to ranitidine hydrochloride, which is used as anti ulcerative drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hydrochloric acid |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Pure |
| Strukturformel | HCl |
| UN-Nummer | UN2924 |
| Konzentration | 5 to 6M soln. in 2-propanol |
| Dichte | 0.909 |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with water,methanol,ethanol and 2-propanol. |
| IUPAC-Name | Chloran |
| Formelmasse | 36.46 |
| Geruch | Alkoholähnlich |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Hydrogen chloride, 5 to 6M solution in 2-propanol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: isopropanol, hydrochloric acid