Learn More
Chlorwasserstoff, 5 bis 6 M Lösg. in 2-Propanol, Pure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487815
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15487815 500 mL 500 Milliliter
15477815 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487815 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31519.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Hydrogen chloride, 5 to 6M soln. in 2-propanol may be used in measuring their conductance at 250. It is used in the manufacturing of pharmaceuticals to get a hydrochloride salt. For example, ranitidine base is converted to ranitidine hydrochloride, which is used as anti ulcerative drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material Hydrochloric acid
Konzentration 5 to 6M soln. in 2-propanol
Dichte 0.909
Geruch Alkoholähnlich
Hinweise zur Reinheitsqualität Pure
Strukturformel HCl
Menge 500 mL
Flammpunkt 11°C (52°F)
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,methanol,ethanol and 2-propanol.
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Formelmasse 36.46
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrogen chloride, 5 to 6M solution in 2-propanol
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropanol, hydrochloric acid