Learn More
Hydrogen Chloride Solution, 2M in Diethyl Ether, Honeywell™
Artikelnummer. 15675560 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15675560 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
15685560 800 mL Glasflasche 800 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15675560
Marke: Honeywell-Fluka 455180100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
SMILES Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrogen chloride solution
Farbe Farblos
Siedepunkt 34.6°C
UN-Nummer UN2924
Dichte 0.747g/mL at 25°C
Formelmasse 36.46g/mol
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mL
Flammpunkt −34°C (−29.2°F)
Physikalische Form Flüssig