Learn More
Fluorwasserstoff-Pyridin, 65-70 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10317220 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststoffflasche in Blechdose
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10317220
Marke: Thermo Scientific Acros 180070100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 32001-55-1 | C5H6FN | 99.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32001-55-1
Summenformel C5H6FN
Molekulargewicht (g/mol) 99.11
MDL-Nummer MFCD00012436
InChI-Schlüssel GRJJQCWNZGRKAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine hydrofluoride, hydrogen fluoride-pyridine, olah's reagent, pyridinium fluoride, hydrogen fluoride pyridine complex, hydrogen fluoride pyridine, hf-pyridine, pyridine, hydrofluoride 1:1, pyridinium poly hydrogen fluoride, hydrogen fluoride/pyridine
PubChem CID 64774
IUPAC-Name Pyridin;Hydrofluorid
SMILES C1=CC=NC=C1.F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrogen fluoride-pyridine
Namenshinweis 65-70%
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.1000g/mL
Prozentgehaltsbereich 65-70%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 10 g
Fieser 16,286; 16,050; 05,538; 06,473; 09,399; 12,419
Relative Dichte 1.1
Formelmasse 99.11
Reinheit (%) 65-70%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen fluoride-pyridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.