Learn More
Fluorwasserstoff-Pyridin, 65-70 %, Thermo Scientific Chemicals
55.50 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23251" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23251" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststoffflasche in Blechdose
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hydrogen fluoride-pyridine |
Namenshinweis | 65-70% |
Farbe | Gelb bis Braun |
Dichte | 1.1000g/mL |
Prozentgehaltsbereich | 65-70% |
Verpackung | Kunststoffflasche in Blechdose |
Menge | 50 g |
Fieser | 16,286; 16,050; 05,538; 06,473; 09,399; 12,419 |
Relative Dichte | 1.1 |
Formelmasse | 99.11 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrogen fluoride-pyridine
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.