Learn More
Parker domnick hunter™ Wasserstofferzeuger
Artikelnummer. 12965981
Change view
Click to view available options
Flussrate:
160 ml/min
250 ml/min
500 ml/min
Wirkleistung:
125 w
185 w
235 w
Modell:
Gehäuse 20H
Gehäuse 40H
Gehäuse 60H
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Flussrate Wirkleistung Modell unitSize
12965981 250 ml/min 185 w Gehäuse 40H 1 Stück
12508986 160 ml/min 125 w Gehäuse 20H 1 Stück
12975981 500 ml/min 235 w Gehäuse 60H 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 12965981
Marke: Parker domnick hunter™ 40H
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Eine Trockenmittelkartusche, eine Deionisiererkartusche und ein Ablaufschlauch.
Wasserstoffgas in Forschungsqualität auf Anfrage
Sie stellen eine sichere und wirtschaftliche Alternative zu Hochdruck-Gasflaschen dar und können einfach auf dem Labortisch installiert werden. Ideal für Träger- und Brenngasanwendungen und geeignet für den Einsatz mit jedem Laborgerät, das eine Versorgung mit hochreinem Wasserstoff benötigt. Vermeiden Unterbrechungen bei Analysen zum Austausch der Gasflaschen. Es sind drei Modelle mit Ausflussraten von 160, 250 und 500 cc/min erhältlich.
  • Das LCD-Display zeigt den Systemstatus und die Diagnosefunktionen an
  • Automatische Erkennung von Lecks
  • Integrierte Mikroprozessorsteuerung
  • Erkennung von und Alarme bei Wassermangel und schlechter Wasserqualität
  • Das integrierte Schaltnetzgerät kann mit Strom zwischen 100 und 230 V und 50 bis 60 Hz betrieben werden
Produkte dieser Gruppe verfügen über eine universelle Stromversorgung und können mit jeder Spannung von 100 bis 230 V, 50/60 Hz verwendet werden.
  • Sie produzieren einen kontinuierlichen Strom von Wasserstoffgas in Forschungsqualität aus deionisiertem Wasser mit einer firmeneigenen Ionenaustauschmembran und einer Trockenkartusche
  • Die Verwendung von Wasserstoff als GC-Trägergas erhöht die Geschwindigkeit und Empfindlichkeit im Vergleich zu Helium, wodurch die Analysezeit ohne erkennbaren Verlust der Auflösung verringert wird
Bestellinformation
  • Zusätzliche Kartuschen und Beutel separat erhältlich
  • Steckverbinder: 0.12 Zoll Swagelok™
Zertifizierungen
CE-, CSA- und UL-konform und gelistet
Garantie
Zwei Jahre umfassende Garantie
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, CSA, UL
Tiefe (angloamerikanisch) 17.2 in.
Tiefe (metrisch) 34.2 cm
Flussrate 250 ml/min
Höhe (angloamerikanisch) 17.9 in.
Höhe (metrisch) 45.6 cm
Max. Umgebungstemperatur bei Betrieb 5 ° bis 40 °C
Auslassanschluss 0.125 in.-Klemmverschraubung
Spannung 90 bis 264 V
Gewicht (metrisch) 23 kg
Breite (angloamerikanisch) 13.5 in.
Elektrische Anforderungen 90 bis 264 V, 50/60 Hz
Modell Gehäuse 40H
Reinheitsgrad Stickstoff 99.9995 %
Druck 0 bis 100 psi
Wirkleistung 185 w
Gewährleistung 2 Jahre
Frequenz 50/60 Hz
Typ Wasserstoff-Kraftstoff-Gasgenerator