Learn More
Hydrogenmethylmalonat-Kaliumsalz, TRC
Artikelnummer. 30389553
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30389553 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30389553 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH714640100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrogen Methyl Malonate
CAS 38330-80-2
Summenformel C4 H5 O4 . K
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O4.K/c1-8-4(7)2-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
SMILES [K+].COC(=O)CC(=O)[O-]
IUPAC-Name Kalium;3-Methoxy-3-Oxopropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 156.18
Formelmasse 155.9825