Learn More
Wasserstoffperoxid, 27 % w/w wässrige Lösung., stab., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11377976
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11377976 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11377976 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13235.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrogen peroxide
Namenshinweis stabilized
CAS 7722-84-1
Siedepunkt 107°C
Schmelzpunkt -26°C
Konzentration 27% w/w aq. soln.
Dichte 1.1
Brechungsindex 1.335
Summenformel H2O2
MDL-Nummer MFCD00011333
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2014
Beilstein 3587191
Merck Index 14,4798
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ether,alcohol,organic solvents and carboxylic esters. Immiscible with hydrocarbons and petroleum ether.
InChI-Schlüssel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OO
IUPAC-Name Peroxol
Molekulargewicht (g/mol) 34.01
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Formelmasse 34.02