Learn More
Wasserstoffperoxid, Lösung in Wasser, 3 Gew.-% , stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10061494 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
1 L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
25 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10061494 1 L Kunststoffflasche 1 Liter
10081254 25 mL Kunststoffflasche 25 Milliliter
10517824 100 mL Kunststoffflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10061494 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 426000010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00 €
    118.65 € / 1 Liter
    Sparen 19.35 €
    14% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7722-84-1 | H2O2 | 34.014 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-84-1 , 7732-18-5
Summenformel H2O2
Molekulargewicht (g/mol) 34.014
MDL-Nummer MFCD00011333
InChI-Schlüssel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC-Name Wasserstoffperoxid
SMILES OO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrogen peroxide
Namenshinweis 3 wt.% solution in water, stabilized
Siedepunkt 100.0°C
Dichte 1.0100g/mL
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.01
Strukturformel HOOH
Menge 1 L
Merck Index 15, 4835
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 34
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Wasserstoffperoxid, 3 Gew.-%ige Lösung in Wasser, stabilisiert
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.