missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wasserstoffperoxid, 30 % (zertifiziertes ACS), Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-213406 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

Artikelnummer. 15686804

Marke: Fisher Chemical H325500

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

Hydrogen Peroxide, 30% (Certified ACS)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Summenformel H2O2
Molekulargewicht (g/mol) 34.014
MDL-Nummer MFCD00011333
InChI-Schlüssel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC-Name Wasserstoffperoxid
SMILES OO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Hydrogen Peroxide, 30%
Farbe Farblos
Siedepunkt 108°C
Schmelzpunkt -33°C
Prozentgehaltsbereich 29.0 to 32.0 %
Dichte 1.110g/cm³
Formelmasse 34
Reinheit (%) 29.0 to 32.0%
Güte ACS
Identifizierung Pass test
Verpackung Poly-Flasche
Rückstand nach Verdampfung 0.002 % max.
Dampfdruck 23mmHg at 30°C
Hinweise zur Zersetzung Decomposes information: >125°C
pH 3.3
Menge 500 mL
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt