Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, 32 % Gewicht, AR, Chem-Lab
Artikelnummer. 11959222
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 l
10 l
Packungsgröße:
10 Liter
5 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11959222 10 l 10 Liter
11949222 5 l 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11959222 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL02.1443.9010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird als analytisches Reagenz in Laboranwendungen verwendet. Natriumhydroxid-Lösung 32 Gewichtsprozent AR Chem-Lab ist eine starke Base und stark ätzend. Sie kommt zur Titration und Alkalitätserhöhung, Neutralisierung von Säuren und zur Herstellung von Natriumsalzen zum Einsatz. Ein Liter Lösung enthält 432 g NaOH.
Natriumhydroxid wird in vielen Branchen eingesetzt, meist als starke chemische Base bei der Herstellung von Zellstoff und Papier, Textilien, Trinkwasser, Seifen und Reinigern sowie als Abflussreiniger.
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhydroxid-Lösung, Natriumhydroxid NaOH, Weißes Ätzmittel, Natriumhydroxid, Natriumhydrat, Natriumlauge, Natronlauge, Ätznatron, Ascarit, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
pH >13
Farbe Farblos
Siedepunkt 100 °C
Konzentration 32 % nach Gewicht
Dichte 1.349 g/ml
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Menge 10 l
Formelmasse 40,00 g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 432 g NaOH pro 1 l H2O
Geruch Geruchsneutral
Lösungsmittel oder Matrix Wasser
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Natronlauge 32 w/w % Lösung z..
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: NaOH/H2O