Learn More
Wasserstoffperoxidlösung, 50 Vol. % in H2O, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15645730 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
4 l
Unit Size:
4 Liter
500 Milliliter
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 15645730
Brand: Honeywell-Fluka 516813500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
50 Gew. % in H2O, stabilisiert
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7722-84-1
Summenformel H2O2
Molekulargewicht (g/mol) 34.014
MDL-Nummer MFCD00011333
InChI-Schlüssel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Wasserstoffdioxid, Inhibin, Albon, Kaston, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC-Name Wasserstoffperoxid
SMILES OO
Specifications
Chemischer Name oder Material Wasserstoffperoxidlösung
UN-Nummer UN2014
Beilstein 3587191
Dichte 1.197 g/ml bei 20 °C
Formelmasse 34.01 mol
Dampfdruck 23.3mmHg (30 °C)
Menge 500 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrogen peroxide solution
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 2
Hazard Statement
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: hydrogen peroxide solution