Learn More
Wasserstoffperoxidlösung, Honeywell™ Fluka ™
Artikelnummer. 15654760 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15654760
Marke: Honeywell-Fluka 349887500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
35 Gew. % in H2O
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wasserstoffperoxidlösung
CAS 7722-84-1
Summenformel H2O2
MDL-Nummer MFCD00011333
UN-Nummer UN2014
Beilstein 3587191
Konzentration 35 Vol. % in H2O
Dichte 1.13 g/ml bei 25 °C
Synonym Wasserstoffdioxid, Inhibin, Albon, Kaston, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
InChI-Schlüssel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OO
IUPAC-Name Wasserstoffperoxid
Molekulargewicht (g/mol) 34.014
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Formelmasse 34.01 mol
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 23.3 mmHg (30 °C)
Menge 500 ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen peroxide solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hydrogen peroxide solution