Learn More
Wasserstoffperoxid, stabilisiert, 0.3, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15155804 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Verpackung:
Polyflasche aus HDPE mit Druckboden
Packungsgröße:
500 Milliliter
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15155804
Marke: Avantor J.T.Baker 218601
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-84-1
Summenformel H2O2
Molekulargewicht (g/mol) 34.014
InChI-Schlüssel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Wasserstoffdioxid, Inhibin, Albon, Kaston, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC-Name Wasserstoffperoxid
SMILES OO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wasserstoffperoxid
Namenshinweis Stabilisiert
Menge 500 ml
Hinweise zur Reinheitsqualität Erfüllt die chemischen Anforderungen von ACS-Reagenzien
Formelmasse 34.01
Reinheit (%) 30 %
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Polyflasche aus HDPE mit Druckboden
Relative Dichte 1 l = 1.11 kg
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.