Learn More
Wasserstoffperoxid, topische Lösung, enthält max. 0,05 % Acetophenetidin als Konservierungsmittel, 2,5 bis 3,5 %, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. p-5391208 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
4 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Packungsgröße:
4 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15567984
Marke: Avantor J.T.Baker 218201
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-84-1
Summenformel H2O2
Molekulargewicht (g/mol) 34.014
InChI-Schlüssel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Wasserstoffdioxid, Inhibin, Albon, Kaston, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC-Name Wasserstoffperoxid
SMILES OO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wasserstoffperoxid
Namenshinweis Topische Lösung, enthält max. 0.05 % Phenaceetin als Konservierungsmittel
Menge 500 ml
Formelmasse 34.01
Reinheit (%) 2.5 bis 3.5 %
Güte USP
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Relative Dichte 1 l = 1.00 kg