Learn More
Wasserstofftetrachloraurat(III)-Trihydrat, ACS, 99.99 % (Metallbasis), Au 49.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407505
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11317868 1 g 1 Gramm
11307868 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11317868
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 16961-25-4 | AuCl4H | 339.77 g/mol
It is used for microanalysis of rubidium, cesium and in the determination of alkaloids. Usually used as a harbinger for the preparation of gold (Au) nanoparticles. It is used in the control rods of nuclear reactors and in the manufacturing of electric light filaments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16961-25-4
Summenformel AuCl4H
Molekulargewicht (g/mol) 339.77
MDL-Nummer MFCD00149904
InChI-Schlüssel VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym Chloroauric acid
IUPAC-Name trichlorogold hydrochloride
SMILES Cl.Cl[Au](Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrogen tetrachloroaurate trihydrate
Namenshinweis For analysis ACS
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in ether.
Formelmasse 393.83 (339.79 Anhydrous)
Güte ACS-Reagenz
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Gold chloride, trihydrate, Tetrachloroauric acid