Learn More
Tetrafluoroborat(1-) (48%ige Lösung in H2O ), TRC
Artikelnummer. 30408618
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30408618 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30408618 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH71541050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrogen Tetrafluoroborate(1-)
Menge 50 g
Summenformel BF4 . H
Synonym Borofluoric Acid, Fluoroboric Acid, Tetrafluoroboric Acid
InChI-Formel InChI=1S/BF4/c2-1(3,4)5/q-1/p+1
SMILES F[B-](F)(F)F
IUPAC-Name Hydron;Tetrafluoroborat
Molekulargewicht (g/mol) 87.81
Formelmasse 88.0107
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 48 %