Learn More
Wasserstoff-Tetranitratoaurat(III)-Hydrat, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Au 38.9 bis 40.1 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384028
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11384028
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040431.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00046178
Synonym Nitratoauric acid
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrogen tetranitratoaurate(III) hydrate
Schmelzpunkt ∼72°C (decomposition)
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1477
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water; Soluble in HNO3
Formelmasse 445.99 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Au 38.9 to 40.1%