Learn More
Brannan™ HYDROMETER,DENSITY 20 C S50 RANGE 1600/1650 G/ML
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12859197
Click to view available options
Vorschaltgerätetyp:
Stahlschrot
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12859197
Marke: Brannan™ 10/320/0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Slot loaded density hydrometer for a variety of surface tension ranges.
Spezifikation
Schritten 0.002 g/mL
Länge (metrisch) 190 mm
Dichte (metrisch) 1.600 to 1.650 g/mL
Material Soda Glass
Vorschaltgerätetyp Stahlschrot