Learn More
Brannan™ HYDROMETER SPECIFIC GRAVITY M50 0.950-1.000
Marke: Brannan™ 10/923/0
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Hydrometer zur Messung der relativen Dichte mit niedriger Einstellung der Oberflächenspannung 0,950 bis 1,000 x 0,001 S.G. 270mm