Learn More
Brannan™ HYDROMETER SPECIFIC GRAVITY M50 1.300-1.350
Click to view available options
Länge (metrisch):
270 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Specific Gravity Hydrometer |
| Schritten | 0.001 g/mL |
| Länge (metrisch) | 270 mm |
| Dichte (metrisch) | 1.30 to 1.35 g/mL |
| Material | Soda Glass |
| Vorschaltgerätetyp | Stahlschrot |