Learn More
Contec™ HydroPure
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16605524 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 16605524
Marke: Contec™ FBC16HP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Contec HydroPure ist eine Mischung aus 6 % Wasserstoffperoxid und Reinstwasser.
Contec HydroPure ist wirksam gegen Bakterien, Pilze, Schimmelpilze, Hefen und Sporen, lässt kaum bis gar keine Rückstände zurück und eignet sich ideal für die meisten Oberflächen. Contec HydroPure ist in einer 1 l-Zerstäuberpistole und einem 1 l-Behälter mit Deckel sowie in einem 5 l-Behälter mit Deckel erhältlich. Eine sterile Version für kritischere Bereiche ist ebenfalls erhältlich. Das Produkt ist 0,2 μm gefiltert und unter unidirektionaler Durchflussluft der Klasse A abgefüllt und in einem Reinraum der Klasse B verpackt.
Das Produkt ist doppelt in Beuteln verpackt und wurde für den einfachen Zugang in pharmazeutischen Reinräumen entwickelt.
Merkmale & Vorteile
  • Wasserstoffperoxid zerfällt zu Wasser und Sauerstoff, wodurch es sehr wenig Rückstände hinterlässt
  • Gefiltert auf 0,2 Micron mit einem Luftstrom der Klasse A in einem Reinraum der Klasse B, um sicherzustellen, dass das Produkt frei von Kontamination und Partikeln ist
  • Sporizid in 15 Minuten
  • Zerstäuberpistole und Beutel im Flaschenschutzsystem verhindern, dass der Flascheninhalt während des Gebrauchs kontaminiert wird
  • Zerstäuberpistole kann auf Strahl oder Sprühen eingestellt werden – große Tropfengröße verringert das Risiko des Einatmens und bietet eine gute Oberflächenabdeckung
  • Doppelt verpackt in einer Verpackung mit linearem Rissverlauf, sodass jeder Beutel auch mit Handschuhen leicht zu öffnen ist
  • Einstufung als nicht korrosiv und sicher in allen Bereichen des Reinraums einsetzbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material 6 % Wasserstoffperoxid und Reinstwasser
Behältertyp Flasche mit Verschluss
Volumen (metrisch) 1 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CONTEC STERILE & FILTERED CAPPED HYDROPURE 1L
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: CONTEC STERILE & FILTERED CAPPED HYDROPURE 1L