Learn More
Hydrochinin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15773447 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15773447 5 g 5 Gramm
15763447 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15773447 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 461650050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 522-66-7 | C20H26N2O2 | 326.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 522-66-7
Summenformel C20H26N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 326.44
MDL-Nummer MFCD00151107
InChI-Schlüssel LJOQGZACKSYWCH-ADMHDHIONA-N
Synonym dihydroquinine, hydroquinine, 1r-2s,4s,5r-5-ethylquinuclidin-2-yl 6-methoxyquinolin-4-yl methanol, unii-31j3q51t6l, hydrochinin, quinine, 10,11-dihydro, --dihydroquinine, --dihydroquinine, analytical standard, 8a,9r-10,11-dihydro-6'-methoxycinchonan-9-ol
PubChem CID 121515
IUPAC-Name (R)-[(2S,4S,5R)-5-Ethyl-1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-2-yl]-(6-Methoxychinolin-4-yl)Methanol
SMILES CCC1CN2CCC1CC2[C@H](O)C1=CC=NC2=CC=C(OC)C=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroquinine
Schmelzpunkt 168.0°C
Siedepunkt 468.4°C
Flammpunkt 225°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 326.43
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroquinine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroquinine