missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydrochinin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7112896 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15763447 1 g 1 Gramm
15773447 5 g 5 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15763447

Marke: Thermo Scientific Acros 461650010

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 522-66-7 | C20H26N2O2 | 326.44 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 522-66-7
Summenformel C20H26N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 326.44
MDL-Nummer MFCD00151107
InChI-Schlüssel LJOQGZACKSYWCH-ADMHDHIONA-N
Synonym dihydroquinine, hydroquinine, 1r-2s,4s,5r-5-ethylquinuclidin-2-yl 6-methoxyquinolin-4-yl methanol, unii-31j3q51t6l, hydrochinin, quinine, 10,11-dihydro, --dihydroquinine, --dihydroquinine, analytical standard, 8a,9r-10,11-dihydro-6'-methoxycinchonan-9-ol
PubChem CID 121515
IUPAC-Name (R)-[(2S,4S,5R)-5-Ethyl-1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-2-yl]-(6-Methoxychinolin-4-yl)Methanol
SMILES CCC1CN2CCC1CC2[C@H](O)C1=CC=NC2=CC=C(OC)C=C12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Hydroquinine
Schmelzpunkt 168.0°C
Siedepunkt 468.4°C
Flammpunkt 225°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 326.43
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroquinine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydroquinine

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.