Learn More
Hydrochinon-bis-(2-hydroxyethyl)ether, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416956
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11416956 100 g 100 Gramm
11426956 500 g 500 Gramm
11436956 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416956 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24037.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 104-38-1 | C10H14O4 | 198.218 g/mol
Hydroquinone bis(2-hydroxyethyl) ether is used to produce 1,4-bis-(2-bromo-ethoxy)-benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hydroquinone Bis(2-hydroxyethyl)-Äther wird zur Herstellung von 1,4-Bis-(2-bromo-ethoxy)-Benzol verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-38-1
Summenformel C10H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 198.218
MDL-Nummer MFCD00002861
InChI-Schlüssel WTPYFJNYAMXZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroquinone bis 2-hydroxyethyl ether, 1,4-bis 2-hydroxyethoxy benzene, vernatzer 30/10, 2,2'-1,4-phenylenebis oxy diethanol, hydroquinone di 2-hydroxyethyl ether, hydroquinone diethylol ether, 2,2'-phenylenedioxy diethanol, 2,2'-p-phenylenedioxy diethanol, 2,2'-p-phenylenedioxydiethanol, 2-4-2-hydroxyethoxy phenoxy ethanol
PubChem CID 66912
IUPAC-Name 2-[4-(2-Hydroxyethoxy)phenoxy]ethanol
SMILES C1=CC(=CC=C1OCCO)OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroquinone bis(2-hydroxyethyl) ether
Schmelzpunkt 100°C to 102°C
Menge 100 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 198.22
Reinheit (%) 95%