Learn More
Hydrochinon-d4, TRC
Artikelnummer. 30138267
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138267 50 mg 50 Milligramm
30134837 500 mg 500 Milligramm
17909249 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30138267 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH71471750MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25294-85-3
Summenformel C6H2D4O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.14
Synonym Hydroquinone (ring D4), 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-diol, Hydroquinone-2,3,5,6-d4 (8CI), (2H4)Benzene-1,4-diol, 1,4-Benzenediol-d4, 1,4-Benzoquinol-d4, 1,4-Dihydroxybenzene-d4, Dihydroquinone-d4, Eldopacque-d4, Eldopaque-d4, Eldopaque Forte-d4, Eldoquin-d4, 4-Hydroxyphenol-d4, p-Hydroxyphenol-d4, p-Phenylenediol-d4, p-Quinol-d4;
IUPAC-Name 2,3,5,6-Tetradeuteriobenzol-1,4-Diol
SMILES [2H]c1c([2H])c(O)c([2H])c([2H])c1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroquinone-d4
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D
Formelmasse 114.0619