missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydroxocobalamin monohydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
Hydroxocobalamin monohydrochloride (Vitamin B12a monohydrochloride) is an injectable naturally occurring form of vitamin B12 with a favorable adverse effect profile, used as a dietary supplement in the treatment of vitamin B12 deficiency including pernicious anemia.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hydroxocobalamin monohydrochloride |
| CAS | 59461-30-2 |
| Farbe | Black |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C62H90ClCoN13O15P |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Vitamin B12a monohydrochloride |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (72.32 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (18.08 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC12[N]([Co+3]34([N]5=CN(C(OC(CO)C6OP7([O-])=O)C6O)C8=C5C=C(C)C(C)=C8)([OH-])[N-]9C2C(CC(N)=O)C(C)(CCC(NCC(C)O7)=O)C9=C(C)C(C(CCC(N)=O)C%10(C)C)=[N]3C%10=CC%11=[N]4C(C(CC(N)=O)(C)C%11CCC(N)=O)=C%12C)=C%12C(CCC(N)=O)C1(C)CC(N)=O.Cl[H] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 1382.82 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?