Learn More
Hydroxy(2-naphthyl)methanphosphonsäure, TRC
Artikelnummer. 30396736
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30396736 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30396736 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94857510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxy(2-naphthyl)methanephosphonic Acid
CAS 132541-52-7
Summenformel C11H11O4P
Menge 10 mg
Synonym P-(Hydroxy-2-naphthalenylmethyl)phosphonic Acid, (Hydroxy-2-naphthalenylmethyl)phosphonic Acid, HNMPA
InChI-Formel InChI=1S/C11H11O4P/c12-11(16(13,14)15)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11-12H,(H2,13,14,15)
SMILES OC(c1ccc2ccccc2c1)P(=O)(O)O
IUPAC-Name [Hydroxy(naphthalen-2-yl)methyl]phosphonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 238.18
Formelmasse 238.0395