Learn More
(Hydroxy-2-naphthylmethyl)phosphonsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456069
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15456069 25 mg 25 Milligramm
15446069 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456069 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63913.MB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein selektiver Insulin-Rezeptor-Tyrosinkinase-Inhibitor
Ein selektiver Insulin-Rezeptor-Tyrosinkinase-Inhibitor
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132541-52-7
Summenformel C11H11O4P
Molekulargewicht (g/mol) 238.179
MDL-Nummer MFCD00674174
InChI-Schlüssel AMJJLDJPDLKNJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym hnmpa, hydroxy-2-naphthalenylmethyl phosphonic acid, hydroxy 2-naphthyl methanephosphonic acid, hydroxy naphthalen-2-yl methylphosphonic acid, hydroxy naphthalen-2-yl methyl phosphonic acid, phosphonic acid, p-hydroxy-2-naphthalenylmethyl, oh-name-pa, acmc-1cglf, biomolki_000021, biomolki2_000010
PubChem CID 129317
IUPAC-Name [Hydroxy(naphthalen-2-yl)methyl]phosphonsäure
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(O)P(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Hydroxy-2-naphthylmethyl)phosphonic acid
Farbe Weiß
Menge 25 mg
Formelmasse 238.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest
RUO– Nur für Forschungszwecke