Learn More
Hydroxy-Bosentan, TRC
Codice prodotto. 30402001
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge unitSize
30402001 1 mg -
30404709 10 mg -
30406570 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30402001 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH8302701MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 253688-60-7
Summenformel C27 H29 N5 O7 S
Molekulargewicht (g/mol) 567.61
Synonym Benzenesulfonamide, 4-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-N-[6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl]-, 4-(2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl)-N-[6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl]benzenesulfonamide, Hydroxybosentan, Ro 48-5033, Ro 48-8634
IUPAC-Name N-[6-(2-Hydroxyethoxy)-5-(2-Methoxyphenoxy)-2-Pyrimidin-2-Ylpyrimidin-4-yl]-4-(1-Hydroxy-2-Methylpropan-2-yl)Benzolsulfonamid
SMILES COc1ccccc1Oc2c(NS(=O)(=O)c3ccc(cc3)C(C)(C)CO)nc(nc2OCCO)c4ncccn4
Specifica
Chemischer Name oder Material Hydroxy Bosentan
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H29N5O7S/c1-27(2,17-34)18-9-11-19(12-10-18)40(35,36)32-23-22(39-21-8-5-4-7-20(21)37-3)26(38-16-15-33)31-25(30-23)24-28-13-6-14-29-24/h4-14,33-34H,15-17H2,1-3H3,(H,30,31,32)
Formelmasse 567.1788
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.