Learn More
Hydroxybupropionhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hydroxy Bupropion Hydrochloride |
| CAS | 866563-95-3 |
| Summenformel | C13H18ClNO2 . HCl |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H18ClNO2.ClH/c1-9-13(16,17-8-12(2,3)15-9)10-5-4-6-11(14)7-10;/h4-7,9,15-16H,8H2,1-3H3;1H |
| SMILES | ClC1=CC=CC(C2(OCC(C)(NC2C)C)O)=C1.Cl |
| IUPAC-Name | 2-(3-Chlorphenyl)-3,5,5-Trimethylmorpholin-2-ol-Hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 292.2 |
| Formelmasse | 291.08 |