Learn More
Hydroxycyclophosphamid-Semicarbazon (80 %), TRC
Artikelnummer. 30137858
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137858 25 mg 25 Milligramm
30011596 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137858 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH92630525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53948-46-2
Summenformel C8H18Cl2N5O3P
Molekulargewicht (g/mol) 334.14
Synonym N,N-bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidic Acid 3-[2-(Aminocarbonyl)hydrazinylidene]propyl Ester, NSC 319519, Aldophosphamide Semicarbazone;
SMILES O=P(N(CCCl)CCCl)(N)OCC/C=N/NC(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxy Cyclophosphamide Semicarbazone
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H18Cl2N5O3P/c9-2-5-15(6-3-10)19(12,17)18-7-1-4-13-14-8(11)16/h4H,1-3,5-7H2,(H2,12,17)(H3,11,14,16)/b13-4+
Formelmasse 333.0524