Learn More
Hydroxydimetridazol-d3, TRC
Artikelnummer. 30138704
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138704 5 mg 5 Milligramm
17977399 10 mg 10 Milligramm
17947829 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30138704 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH8252475MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1015855-78-3
Summenformel C5 2H3 H4 N3 O3
Molekulargewicht (g/mol) 160.15
Synonym Dimetridazole-2-hydroxy D3, 1H-Imidazole-2-methanol, 1-(methyl-d3)-5-nitro- (ACI), 1-(Methyl-d3)-5-nitro-1H-imidazole-2-methanol (ACI)
IUPAC-Name [5-Nitro-1-(Trideuteriomethyl)Imidazol-2-yl]Methanol
SMILES [2H]C([2H])([2H])n1c(CO)ncc1[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimetridazole-2-hydroxy D3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H7N3O3/c1-7-4(3-9)6-2-5(7)8(10)11/h2,9H,3H2,1H3/i1D3
Formelmasse 160.0676
Reinheit (%) >95%