Learn More
Hydroxydimetridazol, TRC
Product Code. 17992475
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
17992475 50 mg 50 Milligramm
17991365 5 mg 5 Milligramm
17963185 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 17992475 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH82524550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 936-05-0
Summenformel C5 H7 N3 O3
Molekulargewicht (g/mol) 157.127
Synonym (1-Methyl-5-nitroimidazol-2-yl)methanol, Imidazole-2-methanol, 1-methyl-5-nitro- (7CI,8CI), 1-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-2-methanol, (1-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-2-yl)-methanol, 1-Methyl-2-hydroxymethyl-5-nitroimidazole, 1-Methyl-5-nitro-2-imidazolemethanol, 2-Hydroxymethyl-1-methyl-5-nitroimidazole, Hydroxydimetridazole
IUPAC-Name (1-Methyl-5-Nitroimidazol-2-yl)Methanol
SMILES Cn1c(CO)ncc1[N+](=O)[O-]
Specifications
Chemischer Name oder Material Dimetridazole-2-hydroxy
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H7N3O3/c1-7-4(3-9)6-2-5(7)8(10)11/h2,9H,3H2,1H3
Formelmasse 157.049
Reinheit (%) >95%