Learn More
Hydroxynaphtholblau Dinatriumsalz, für ACS-Analyse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11422852 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11422852 10 g -
11432852 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422852 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215252910
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 165660-27-5
Summenformel C20H14N2Na2O11S3
Molekulargewicht (g/mol) 600.495
InChI-Schlüssel LXJHFXHZWYBBKJ-LUUCHEBKSA-N
Synonym `-(2-naphtholazo-3, 6-disulfonic acid)-2-naphthol-4-sulfonic acid trisodium salt, calcium indicator on sodium chloride
PubChem CID 131849366
IUPAC-Name 3-Hydroxy-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaphthalen-1-yliden)hydrazinyl]naphthalen-2,7-disulfonsäure; Natrium
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=NNC3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxy naphthol blue disodium salt
Namenshinweis For ACS analysis
Formelmasse 598.5
Farbe Schwarz bis blau
Menge 10 g
Physikalische Form Pulver