Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydroxynaphtholblau, Dinatriumsalz, rein
Artikelnummer. 10450671 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10450671 5 g Glasflasche 5 Gramm
10206550 100 g Glasflasche 100 Gramm
10465175 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10450671 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 204880050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 165660-27-5 | C20H12N2Na2O11S3 | 600.495 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 165660-27-5
Summenformel C20H12N2Na2O11S3
Molekulargewicht (g/mol) 600.495
MDL-Nummer MFCD00004075
InChI-Schlüssel LXJHFXHZWYBBKJ-LUUCHEBKSA-N
Synonym 2,2'-Dihydroxy-1,1'-azonaphthalene-3',4,6'-trisulfonic acid disodium salt
PubChem CID 131849366
IUPAC-Name 3-Hydroxy-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaphthalen-1-yliden)hydrazinyl]naphthalen-2,7-disulfonsäure; Natrium
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=NNC3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxy Naphthol Blue, disodium salt
Schmelzpunkt 274.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 598.47
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Eignung (for calcium determination) passes
Farbe Blau bis Violett
Menge 5 g
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroxy Naphthol Blue, disodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: hydroxynapthol bluedisodium