Learn More
Hydroxy-Pioglitazon (M-II) (Mischung von Diastereomeren), TRC
Artikelnummer. 30398082
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30398082 10 mg -
30391265 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30398082 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH95208010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101931-00-4
Summenformel C19 H20 N2 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 372.44
Synonym 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-(5-ethyl-2-pyridinyl)-2-hydroxyethoxy]phenyl]methyl]-, 5-[[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridyl)-2-hydroxy-ethoxy]phenyl]methyl]thiazolidine-2,4-dione
IUPAC-Name 5-[[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)-2-Hydroxyethoxy]phenyl]methyl]-1,3-Thiazolidin-2,4-Dione
SMILES CCc1ccc(nc1)C(O)COc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxy Pioglitazone (M-II) (Mixture of Diastereomers)
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H20N2O4S/c1-2-12-5-8-15(20-10-12)16(22)11-25-14-6-3-13(4-7-14)9-17-18(23)21-19(24)26-17/h3-8,10,16-17,22H,2,9,11H2,1H3,(H,21,23,24)
Formelmasse 372.1144