Learn More
[Hydroxy(tosyloxy)iod]benzol, TRC
Artikelnummer. 30407434
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30407434 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30407434 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH962153250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
CAS 27126-76-7
Summenformel C13H13O4SI
Menge 250 mg
Synonym Hydroxy(4-methylbenzenesulfonato-kO)phenyliodine, HTIB, Hydroxy(4-methylbenzenesulfonato-O)phenyliodine, Hydroxy(phenyl)iodo Tosylate, Koser's Reagent, NSC 294176, Phenyliodoso Hydroxide Tosylate, Phenyliodosyl Hydroxide Tosylate, Reagents, Koser's, [Hydroxy(4-toluenesulfonato)iodo]benzene, [Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
InChI-Formel InChI=1S/C13H13IO4S/c1-11-7-9-13(10-8-11)19(16,17)18-14(15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10,15H,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OI(O)c2ccccc2
IUPAC-Name [Hydroxy(Phenyl)-λ ^{3}-Iodanyl] 4-methylbenzolsulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 392.2
Formelmasse 391.9579