Learn More
Hydroxy-Tyrosol-3-sulfat-Natriumsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hydroxy Tyrosol 3-Sulfate Sodium Salt |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H10O6S.Na/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(5-6)14-15(11,12)13;/h1-2,5,9-10H,3-4H2,(H,11,12,13);/q;+1/p-1 |
| Formelmasse | 256 |