Learn More
Hydroxy Urea-15N, TRC
Artikelnummer. 30404840
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30404840 1 mg
30399458 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30404840 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9910101MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 214331-53-0
Summenformel C H4 15N N O2
Molekulargewicht (g/mol) 77.05
IUPAC-Name hydroxyurea
SMILES NC(=O)[15NH]O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxyurea-15N
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)/i3+1
Formelmasse 77.0243