Learn More
Hydroxyharnstoff, TRC
Artikelnummer. 30040830
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30040830 10 mg 10 Milligramm
18003120 50 mg 50 Milligramm
18090820 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30040830 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH99100010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-07-1
Summenformel C H4 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 76.05
Synonym N-Hydroxyurea, Biosupressin, Carbamohydroxamic Acid, Carbamoyl Oxime, Cytodrox, Droxia, HU, Hidrix, Hydrea, Hydreia, Hydroxycarbamide, Hydroxycarbamine, N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxylurea, Hydura, Hydurea, Litaler, Litalir, N-Carbamoylhydroxylamine, NCI C04831, NSC 32065, Oxyurea, SK 22591, SQ 1089
IUPAC-Name Hydroxyharnstoff
SMILES NC(=O)NO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxycarbamide
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)
Formelmasse 76.0273