Learn More
Hydroxyaceton, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378106
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11378106 500 g 500 Gramm
11368106 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378106 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15008.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.91 €
    73.65 € / 500 Gramm
    Sparen 16.26 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 116-09-6 | C3H6O2 | 74.079 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Hydroxyaceton wird als Reagenz in organischen chemischen Reaktionen verwendet. Es dient auch als Komponente für Mannich-Reaktionen und Aldol-Reaktionen. Es wird auch in den Synthesen von2-Oxo-Propionaldehyd, Imidazolen, Polyolen, Akrolein, Farbstoffen und Hautbräunungsmitteln verwendet. Es liefert (R)-1,2-Propandiol bei Reduktion von Hydroxyaceton in Gegenwart eines mikrobiellen Zellkatalysators.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol und Ether.
Hinweise
Kühl lagern. Luftempfindlich und hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116-09-6
Summenformel C3H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 74.079
MDL-Nummer MFCD00004669
InChI-Schlüssel XLSMFKSTNGKWQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxyacetone, acetol, acetone alcohol, 1-hydroxy-2-propanone, 2-propanone, 1-hydroxy, 1-hydroxyacetone, methanol, acetyl, acetylmethanol, acetylcarbinol, 2-oxopropanol
PubChem CID 8299
ChEBI CHEBI:27957
IUPAC-Name 1-Hydroxypropan-2-on
SMILES CC(=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxyacetone
Schmelzpunkt -17°C
Dichte 1.08
pH 3.4
Siedepunkt 145°C to 146°C
Flammpunkt 56°C (132°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.425
Menge 500 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 605368
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,65
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol and ether.
Formelmasse 74.08
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroxyacetone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxyacetone