Learn More
Hydroxyaceton, technisch, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10306494 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10306494 100 g Glasflasche 100 Gramm
10021504 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10306494 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 160341000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 116-09-6 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 116-09-6
Summenformel C3H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 74.08
MDL-Nummer MFCD00004669
InChI-Schlüssel XLSMFKSTNGKWQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxyacetone, acetol, acetone alcohol, 1-hydroxy-2-propanone, 2-propanone, 1-hydroxy, 1-hydroxyacetone, methanol, acetyl, acetylmethanol, acetylcarbinol, 2-oxopropanol
PubChem CID 8299
ChEBI CHEBI:27957
IUPAC-Name 1-Hydroxypropan-2-on
SMILES CC(=O)CO
Specifications
Chemischer Name oder Material Hydroxyacetone
Schmelzpunkt -17.0°C
Dichte 1.0800g/mL
Siedepunkt 145.0°C to 146.0°C
Flammpunkt 56°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COCH2OH
Brechungsindex 1.4315
Menge 100 g
UN-Nummer 1224
Beilstein 01, 821
Merck Index 15, 64
Relative Dichte 1.08
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viskosität 1.593 mPa.s (48°C)
Formelmasse 74.08
Güte Technisch