Learn More
Hydroxyaceton, TRC
Artikelnummer. 30405779
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30405779 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30405779 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH739960250G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxyacetone
CAS 116-09-6
Summenformel C3 H6 O2
Menge 250 g
Synonym Hydroxy-2-propanone, 1-Hydroxy-2-acetone, 1-Hydroxy-2-propanone, 1-Hydroxyacetone, 2-Oxopropanol, Acetol, Acetone alcohol, Acetylcarbinol, Acetylmethanol, Hydroxyacetone, Hydroxymethyl Methyl Ketone, Hydroxypropanone, NSC 102497, Rongal 5242, α-Hydroxyacetone
InChI-Formel InChI=1S/C3H6O2/c1-3(5)2-4/h4H,2H2,1H3
SMILES CC(=O)CO
IUPAC-Name 1-Hydroxypropan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 74.08
Formelmasse 74.0368