Learn More
Hydroxyalbendazol, TRC
Artikelnummer. 30136533
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136533 50 mg 50 Milligramm
30134074 25 mg 25 Milligramm
30011872 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136533 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH79720550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107966-05-2
Summenformel C12H15N3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 281.33
Synonym [5-[(3-Hydroxypropyl)thio]-1H-benzimidazol-2-yl]-carbamic acid methyl ester
IUPAC-Name Methyl N-[5-(3-Hydroxypropylsulfanyl)-1H-benzimidazol-2-yl]Carbamat
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(SCCCO)ccc2[nH]1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxyalbendazole
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H15N3O3S/c1-18-12(17)15-11-13-9-4-3-8(7-10(9)14-11)19-6-2-5-16/h3-4,7,16H,2,5-6H2,1H3,(H2,13,14,15,17)
Formelmasse 281.0834